Learn More
3-Mercaptophenol, TRC
Artikelnummer. 30472622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472622 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2544151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercaptophenol
CAS 40248-84-8
Summenformel C6H6OS
Menge 1 g
Synonym 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxyphenylmercaptan, 3-Hydroxythiophenol, Monothioresorcinol, m-Hydroxybenzenethiol, m-Mercaptophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1cccc(S)c1
IUPAC-Name 3-Sulfanylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 126.18
Formelmasse 126.0139