Learn More
3-Mercaptopropionsäure +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10153220 100 mL 100 Milliliter
10675362 500 mL 500 Milliliter
15224624 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10153220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-96-0
Summenformel C3H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 106.14
MDL-Nummer MFCD00004897
InChI-Schlüssel DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
PubChem CID 6514
ChEBI CHEBI:44111
IUPAC-Name 3-Sulfanylpropansäure
SMILES C(CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercaptopropionic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.0°C to 19.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2180g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 111.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 124°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101% (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH2CO2H
Brechungsindex 1.4910 to 1.4930
Menge 100 mL
Beilstein 03,299
Relative Dichte 1.218
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 106.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercaptopropionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.