Learn More
3-Mercaptopropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30479980
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479980 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479980 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2570705G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercaptopropionic Acid
CAS 107-96-0
Summenformel C3 H6 O2 S
Menge 5 g
Synonym Propanoic acid, 3-mercapto- (9CI, ACI), 3-Mercaptopropanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-mercapto- (8CI), Propionic acid, β-mercapto- (4CI), 2-Mercaptoethanecarboxylic acid, 3-Mercaptopropionic acid, 3-Sulfanylpropanoic acid, 3-Thiopropanoic acid, 3-Thiopropionic acid, BMPA, BMPA (thiol), Mercaptopropionic acid, MeSH ID: D015097, MPA, NSC 437, NSC 45157, R 013140, Thiohydracrylic acid, β-Mercaptopropanoic acid, β-Mercaptopropionic acid, β-Thiopropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
SMILES OC(=O)CCS
IUPAC-Name 3-Sulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 106.14
Formelmasse 106.0089