Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10524121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10524121 50 g Glasflasche 50 Gramm
10219273 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524121 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174650500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4420-74-0
Summenformel C6H16O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 196.34
MDL-Nummer MFCD00004901
InChI-Schlüssel UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropan-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4410 to 1.443
Menge 50 g
Beilstein 10, 148A
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,,mineral spirits,acetone,benzene,toluene and,xylene
Viskosität 2 mPa.s ( 20°C)
Formelmasse 196.34
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.