Learn More
3-Methoxy-1,2-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758336 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10214851
Marke: Thermo Scientific Acros 338390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-39-2 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-39-2
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
MDL-Nummer MFCD00004719
InChI-Schlüssel PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
IUPAC-Name 3-methoxypropane-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-1, 2-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 133°C (35.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3COCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4430 to 1.445
Menge 1 g
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit