Learn More
3-Methoxy-1-Butanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10255220 100 mL Glasflasche -
10295170 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125791000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2517-43-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2517-43-3
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00002931
InChI-Schlüssel JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1-butanol, 3-methoxybutanol, 1-butanol, 3-methoxy, methoxybutanol, ccris 8976, 1-butanol, 3-methoxy-,-, 1-butanol, 3-methoxy-, r, 3-methoxy-butanol, 3-methoxybutane-1-ol, 3-methoxybutyl alcohol
PubChem CID 17291
IUPAC-Name 3-Methoxybutan-1-ol
SMILES COC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-1-butanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -85.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 161.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OCH3)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4150 to 1.4165
Menge 100 mL
UN-Nummer 1987
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-1-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.