Learn More
3-Methoxy-2(1H)-pyridon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966301 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11966301 5 g Glasflasche 5 Gramm
11791191 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163540050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20928-63-6 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20928-63-6
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
MDL-Nummer MFCD00006015
InChI-Schlüssel LKIMDXQLHFCXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 3-methoxy, 3-methoxypyridin-2 1h-one, 3-methoxypyridin-2-one, 3-methoxy-2-pyridone, 2-pyridinol, 3-methoxy, 3-methoxy-2-hydroxypyridine, methyloxypyridon
PubChem CID 88731
IUPAC-Name 3-Methoxy-1H-Pyridin-2-on
SMILES COC1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 113.0°C to 115.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.