Learn More
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342817
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11342817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15953.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol is a solvent that compares favorably with its isomer ethylene glycol monobutyl ether. It is employed as raw material for the production of industrial detergents. It is also used as solvent for paints, inks, and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol ist ein Lösungsmittel, das mit seinem Isomer Ethylenglykolmonobutylether vergleichbar ist. Es wird als Rohstoff für die Herstellung von Industriewaschmitteln eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel für Farben, Farben und Duftstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56539-66-3
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00044771
InChI-Schlüssel MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem CID 62118
IUPAC-Name 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(CCO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Dichte 0.926
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.428
Menge 100 mL
Beilstein 1732882
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) ≥98%