Learn More
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol is a solvent that compares favorably with its isomer ethylene glycol monobutyl ether. It is employed as raw material for the production of industrial detergents. It is also used as solvent for paints, inks, and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol ist ein Lösungsmittel, das mit seinem Isomer Ethylenglykolmonobutylether vergleichbar ist. Es wird als Rohstoff für die Herstellung von Industriewaschmitteln eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel für Farben, Farben und Duftstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol |
| Dichte | 0.926 |
| Siedepunkt | 173°C to 175°C |
| Flammpunkt | 71°C (159°F) |
| Brechungsindex | 1.428 |
| Menge | 2500 mL |
| Beilstein | 1732882 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 118.18 |
| Reinheit (%) | ≥98% |