Learn More
3-Methoxy-3-Methylbutylacetat, TRC
Artikelnummer. 30470388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470388 2.5 g 2.50 Gramm
30468512 500 mg 500 Milligramm
30466502 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3318332.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103429-90-9
Summenformel C8H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.21
IUPAC-Name (3-Methoxy-3-Methylbutyl) Acetat
SMILES COC(C)(C)CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O3/c1-7(9)11-6-5-8(2,3)10-4/h5-6H2,1-4H3
Formelmasse 160.1099