Learn More
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11906151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11906151 1 g 1 Gramm
11916151 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11906151
Marke: Thermo Scientific Acros 445480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 603122-41-4
Summenformel C9H11BO5
Molekulargewicht (g/mol) 210
InChI-Schlüssel YCXPWNGIPLGCOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-3-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronicacid, ycxpwngiplgcoj-uhfffaoysa-n, methyl 4-borono-2-methoxybenzoate
PubChem CID 17750256
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 210
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.