Learn More
3-Methoxy-4-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436407
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436407 1 g 1 Gramm
15446407 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33574.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 276861-63-3
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD13185682
InChI-Schlüssel HBMINIVKUUVKEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 17964130
IUPAC-Name 3-methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 209°C to 211°C
Menge 1 g
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%