Learn More
3-Methoxy-Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30477318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477318 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2624205MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy Desloratadine
CAS 165739-63-9
Summenformel C20 H21 Cl N2 O
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21ClN2O/c1-24-17-11-15-3-2-14-10-16(21)4-5-18(14)19(20(15)23-12-17)13-6-8-22-9-7-13/h4-5,10-12,22H,2-3,6-9H2,1H3
SMILES COc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
IUPAC-Name 8-Chloro-3-Methoxy-11-Piperidin-4-Yliden-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 340.85
Formelmasse 340.1342