Learn More
3-Methoxy-p-Tyramin Hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 203.0713 |
| Reinheit (%) | >95% |