Learn More
3'-Methoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459160 500 g 500 Gramm
11439160 25 g 25 Gramm
11449160 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459160 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15604.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 586-37-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
It is applied in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones catalyzed by ruthenium(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der asymmetrischen Transferhydrierung von Ketonen angewendet, die durch Ruthenium(II)-Komplexe katalysiert werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-37-8
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00008736
InChI-Schlüssel BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy
PubChem CID 11460
IUPAC-Name 1-(3-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Methoxyacetophenone
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.094
Siedepunkt 239°C to 241°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5425
Menge 500 g
Beilstein 878552
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%