Learn More
3-Methoxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425867
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
11425867 1 g 1 Gramm
11435867 5 g 5 Gramm
11445867 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11425867 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B24412.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10365-98-7
Summenformel C7H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD00161359
InChI-Schlüssel NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734370
IUPAC-Name (3-Methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 1 g
Beilstein 2831223
Formelmasse 151.96
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.