Learn More
3-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460017
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11460017 25 g 25 Gramm
11450017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11460017 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20956.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5785-06-8
MDL-Nummer MFCD00007601
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Summenformel C8H10N2O2
Menge 25 g
Beilstein 2092135
Synonym 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
InChI-Schlüssel VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
IUPAC-Name 3-Methoxybenzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
PubChem CID 79848
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%