Learn More
3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolidin-1-oxyl, TRC
Artikelnummer. 30481587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481587 25 mg 25 Milligramm
30469965 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481587 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26167025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2154-32-7
Summenformel C10 H18 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 200.25
IUPAC-Name Methyl 1-λ^{1}-Oxidanyl-2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1CC(C)(C)N([O])C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18NO3/c1-9(2)6-7(8(12)14-5)10(3,4)11(9)13/h7H,6H2,1-5H3
Formelmasse 200.1287