Learn More
3-(Methoxycarbonyl)pyridin-5-boronsäure, Pinakolester, TRC
Artikelnummer. 30479391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479391 500 mg 500 Milligramm
30465446 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM329698500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1025718-91-5
Summenformel C13H18BNO4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)10-6-9(7-15-8-10)11(16)17-5/h6-8H,1-5H3
SMILES O=C(C1=CC(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)=CN=C1)OC
IUPAC-Name Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinat
Molekulargewicht (g/mol) 263.1
Formelmasse 263.13