Learn More
3-Ethoxycinnaminsäure, überwiegend trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469582 5 g 5 Gramm
11479582 25 g 25 Gramm
11489582 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469582 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10723.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1533748
MDL-Nummer MFCD00004386
ChEBI CHEBI:64746
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Summenformel C6H7K3O8
Menge 5 g
Beilstein 2209732
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
InChI-Schlüssel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
IUPAC-Name Trimnatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) ≥98%