Learn More
3-Ethoxycinnaminsäure, überwiegend trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489582 100 g 100 Gramm
11469582 5 g 5 Gramm
11479582 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489582 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10723.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1533748
MDL-Nummer MFCD00004386
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Summenformel C10H10O3
Menge 100 g
Synonym 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
InChI-Schlüssel LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-Name (E)-3-(3-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
PubChem CID 637668
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) ≥98%