Learn More
3-Methoxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481988
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481988 5 g 5 Gramm
15491988 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55673.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-16-6
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.253
MDL-Nummer MFCD00008383
InChI-Schlüssel MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxydiphenylamine, n-phenyl-m-anisidine, benzenamine, 3-methoxy-n-phenyl, n-phenyl-3-methoxyaniline, n1-phenyl-3-methoxyaniline, n-3-methoxyphenyl-n-phenylamine, 3-methoxy-n-phenylbenzenamine, 3-methoxydiphenylamin, 3-methoxy diphenylamine, pubchem13530
PubChem CID 7544
IUPAC-Name 3-methoxy-N-phenylanilin
SMILES COC1=CC=CC(=C1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxydiphenylamine
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 5 g
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver