Learn More
3-Methoxyphenylboronsäure (enthält unterschiedliche Mengen an Anhydrid), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxylphenylboronic Acid |
| CAS | 10365-98-7 |
| Summenformel | C7H9BO3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | B-(3-Methoxyphenyl)boronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methyloxyphenyl)boronic Acid, (m-Methoxyphenyl)boronic Acid, 3-Methoxybenzeneboronic Acid, m-Anisylboronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)B(O)O |
| IUPAC-Name | (3-Methoxyphenyl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.96 |
| Formelmasse | 152.0645 |