Learn More
3-(Methoxymethylen)-2(3H)-Benzofuranon, TRC
Artikelnummer. 30475588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475588 5 g 5 Gramm
30470665 100 mg 100 Milligramm
30472289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2642305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40800-90-6
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
IUPAC-Name (3Z)-3-(Methoxymethyliden)-1-Benzofuran-2-1
SMILES CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Formelmasse 176.0473