Learn More
3-Methoxyphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30483936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483936 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26577025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 1798-09-0
Summenformel C9 H10 O3
Menge 25 g
Synonym Benzeneacetic acid','3-methoxy-, Acetic acid','(m-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxybenzeneacetic acid, (3-Methoxyphenyl)acetic acid, (m-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Methoxyphenyl)acetic acid, [3-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, m-Anisylacetic acid, 3-Methoxyphenylacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC-Name 2-(3-Methyxyph)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063