Learn More
3-Methoxyphenylacetylen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471438 250 mg 250 Milligramm
15451438 1 g 1 Gramm
15461438 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55254.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 768-70-7 | C9H8O | 132.16 g/mol
It is a useful aromatic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist eine nützliche aromatische Verbindung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-70-7
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00160810
InChI-Schlüssel ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
PubChem CID 640753
IUPAC-Name 1-Ethynyl-3-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylacetylene
Dichte 1.04
Siedepunkt 204°C to 210°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.555
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 96%