Learn More
3-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10602803 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10602803 1 g Glasflasche 1 Gramm
10485282 5 g Glasflasche 5 Gramm
10552042 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10602803 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359570010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10365-98-7
Summenformel C7H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD00161359
InChI-Schlüssel NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734370
IUPAC-Name (3-Methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149.0°C to 154.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 151.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.