Learn More
3-Methoxyphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455435
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15455435
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58982.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 300825-30-3
Dichte 0.999
Summenformel C7H7IOZn
MDL-Nummer MFCD01311443
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 3-methoxyphenylzinc iodide, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, zinc, iodo 3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenylzinciodide, iodo 3-methoxyphenyl zinc, 3-methoxyphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 3-methoxyphenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel GZPQUUMHBPXZTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I
IUPAC-Name Iodzink(1+);Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 299.416
PubChem CID 4191416
Formelmasse 299.42