Learn More
3-Methoxypropansäure, TRC
Artikelnummer. 30481159
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481159 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM267208250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropanoic Acid
CAS 2544-06-1
Summenformel C4H8O3
Menge 250 mg
Synonym 3-Methoxypropanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES COCCC(=O)O
IUPAC-Name 3-Methoxypropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
Formelmasse 104.0473