Learn More
3-Methoxypropansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxypropanoic Acid |
| CAS | 2544-06-1 |
| Summenformel | C4H8O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxypropanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | COCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Methoxypropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.11 |
| Formelmasse | 104.0473 |