Learn More
3-Methoxypropylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11482238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482238 25 g 25 Gramm
11472238 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15216.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17702-11-3
Summenformel C5H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 131.193
MDL-Nummer MFCD00022063
InChI-Schlüssel UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-3-methoxypropan
SMILES COCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropyl isothiocyanate
Dichte 1.03
Siedepunkt 119°C to 120°C (35 mmHg)
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.503
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1751281
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 131.2
Reinheit (%) 98%