Learn More
3-Methoxythiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485487 1 g 1 Gramm
15495487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32734.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64559-06-4 | Molecular Formula: C8H9NOS | Molecular Weight: 167.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64559-06-4
Summenformel C8H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 167.226
MDL-Nummer MFCD04627361
InChI-Schlüssel LQSZSWBMLMGWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiobenzamide, 3-methoxybenzothioamide, 3-methoxy-thiobenzamide, benzenecarbothioamide,3-methoxy, amino 3-methoxyphenyl methane-1-thione, 3-methoxybenzene-1-carbothioamide, acmc-20an1d, #, benzenecarbothioamide, 3-methoxy
PubChem CID 2060838
IUPAC-Name 3-Methoxybenzolcarbothioamid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxythiobenzamide
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 1 g
Formelmasse 167.23
Reinheit (%) 97%