Learn More
3-Methoxithiophen-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476827 250 mg 250 Milligramm
15466827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33940.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35134-07-7 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
3-Methoxythiophene-2-carboxaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxithiophen-2-Carboxaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35134-07-7
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.17
MDL-Nummer MFCD01571098
InChI-Schlüssel KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 588315
IUPAC-Name 3-methoxythiophene-2-carbaldehyde
SMILES COC1=C(SC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxythiophene-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 97%