Learn More
3-Methoxythiophen, 98%
Artikelnummer. 10188362 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10188362 1 g Glasflasche 1 Gramm
10548663 5 g Glasflasche -
13488538 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10188362 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381680010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17573-92-1 | C 5 H 6 OS | 114,17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17573-92-1
Summenformel C5H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
MDL-Nummer MFCD00043894
InChI-Schlüssel RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
IUPAC-Name 3-Methoxithiophen
SMILES COC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxythiophene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.1430g/mL
Siedepunkt 80.0°C to 82.0°C (65.0 mmHg)
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.143
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxythiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO– Nur für Forschungszwecke