Learn More
3-Methyl-1,2-Cyclopentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10387450 10 g 10 Gramm
10022270 50 g 50 Gramm
10720955 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10387450
Marke: Thermo Scientific Acros 176460100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-70-8
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
MDL-Nummer MFCD00001417
InChI-Schlüssel OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
PubChem CID 61209
IUPAC-Name 3-Methylcyclopentan-1,2-dion
SMILES CC1CCC(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß
Dichte 100g/mL
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 07, I, 310
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver