Learn More
3-Methyl-1,2-dihydropyridin-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10454173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10454173 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10454173 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD09405DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-56-1
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
InChI-Schlüssel MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1, 2-dihydropyridin-2-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 97%