Learn More
3-Methyl-1,3-butandiol, TRC
Artikelnummer. 30474188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474188 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2334911G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1,3-butanediol
CAS 2568-33-4
Summenformel C5H12O2
Menge 1 g
Synonym 1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butylene glycol, Isopentyl diol, Isoprene glycol
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)(O)CCO
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
Formelmasse 104.0837