Learn More
3-Methyl-1,5-Pentandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488917
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11488917 5 g 5 Gramm
11498917 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11488917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20546.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4457-71-0 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4457-71-0
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00039547
InChI-Schlüssel SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,5-pentanediol, 1,5-pentanediol, 3-methyl, 1,5-dihydroxy-3-methylpentane, unii-88495m4hns, acmc-1ai92, 3-methyl-1,5-pentane diol, 3-methyl-pentane-1,5-diol, 3-methylpentane-1,5-diol, 1,5-pentanediol,3-methyl, 4-01-00-02571 beilstein handbook reference
PubChem CID 20524
IUPAC-Name 3-Methylpentan-1,5-diol
SMILES CC(CCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1,5-pentanediol
Dichte 0.97
Flammpunkt 143°C (289°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 5 g
Beilstein 1697331
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%