Learn More
3-Methyl-1-Butanethiol, TRC
Artikelnummer. 30481530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481530 10 g 10 Gramm
30472923 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28889510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-31-1
Summenformel C5H12S
Molekulargewicht (g/mol) 104.21
Synonym 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-thiol
SMILES CC(C)CCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butanethiol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 104.066