Läs mer
3-Methyl-1-Butanol, Isomer-Gemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046255
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Produktkod. Menge unitSize
11373187 100 mL 100 Milliliter
11383187 500 mL 500 Milliliter
11393187 2500 mL 2.50 Liter
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11373187
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L13660.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-1-Butanol wird als Wirkstoff in der Bananenölproduktion und in der Kovacs-Reagenz verwendet. Es dient als Antischaummittel. Es dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Korrosionshemmern, Flotationshilfen, Kraftstoff- und Schmieröladditiven, Polyvinylchlorid-Stabilisatoren, Pharmazeutika, Kosmetika, Weichmachern, Gummihilfsmitteln und Farblösungsmitteln.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Benzol, Chloroform, Petrolether, Eisessigsäure, Aceton und Ölen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butanol
Namenshinweis mixture of isomers
Schmelzpunkt -117°C
Dichte 0.809
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.406
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-butano
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methyl-1-butanol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.