Learn More
3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol |
| CAS | 1219795-21-7 |
| Summenformel | C5 D4 H8 O |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol, 3-methyl- (ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-d4, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C(C)C |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2-tetradeuterio-3-methylbutan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 92.173 |
| Formelmasse | 92.114 g/mol |
| Mehr anzeigen |