Learn More
3-Methyl-1-butyl-d11-Alkohol, TRC
Artikelnummer. 30389560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389560 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30389560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7800122.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butyl-d11 Alcohol
CAS 170678-50-9
Summenformel C5 D11 H O
Menge 2.5 mg
Synonym 1-Butan-1,1,2,2,3,4,4,4-d8-ol, 3-(methyl-d3)- (9CI), 3-(Methyl-d3)-1-butan-1,1,2,2,3,4,4,4-d8-ol, 3-Methyl-1-butanol-d11, 3-Methyl-1-butanol-D11, 3-Methyl-1-butyl-d11 Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,4,4,4-Octadeuterio-3-(Trideuteriomethyl)butan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 99.216
Formelmasse 99.1579