Learn More
3-Methyl-1-nonyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481107
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11481107 5 g 5 Gramm
11491107 25 g 25 Gramm
11401117 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11481107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24106.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5430-01-3 | C9H11Br | 199.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5430-01-3
MDL-Nummer MFCD00041582
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-nonyn-3-ol
Siedepunkt 87°C to 88°C (15 mmHg)
Summenformel C9H11Br
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
Beilstein 1750318
Synonym 1-bromo-3-isopropylbenzene, 3-isopropylbromobenzene, 3-bromocumene, 3-bromoisopropylbenzene, benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl, 1-bromo-3-isopropyl-benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl benzene, m-bromocumene, m-isopropylbromobenzene, m-bromo-isopropyl-benzene
InChI-Schlüssel GBSGGFCCQZUXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC(=CC=C1)Br
IUPAC-Name 1-brom-3-propan-2-ylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 199.09
PubChem CID 138499
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%