Learn More
3-Methyl-1-nonyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491107
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11491107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24106.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5430-01-3 | C9H11Br | 199.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5430-01-3
MDL-Nummer MFCD00041582
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-nonyn-3-ol
Siedepunkt 87°C to 88°C (15 mmHg)
Summenformel C10H18O
Brechungsindex 1.443
Menge 25 g
Beilstein 1750318
Synonym 3-methyl-1-nonyn-3-ol, 3-methyl-1-nonyne-3-ol, 4,6'-sulfonyldiphenol, 3-methyl-l-nonyn-3-ol, acmc-20an14, 1-nonyn-3-ol, 3-methyl, 3-methyl-1-nonyn-3-ol #, ethynyl n-hexyl methyl carbinol, 3-methyl-1-nonyn-3-ol 5g
InChI-Schlüssel VQUXVWMAXIQKTQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCC(C)(C#C)O
IUPAC-Name 3-Nethylnon-1-in-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
PubChem CID 225150
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%