Learn More
3-Methyl-1-Penten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1-pentene |
| Schmelzpunkt | -154°C |
| Siedepunkt | 53°C to 54°C |
| Flammpunkt | −33°C (−27°F) |
| Geruch | Petrol-like |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1719110 |
| Synonym | 3-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-methyl, ethene, trimer, 2-vinylbutane, sec-butylethene, 3-methylpentene-1, pentene, 3-methyl, 1-pentene,3-methyl, acmc-1bmfr |
| Formelmasse | 84.16 |
| Mehr anzeigen |