Learn More
3-Methyl-1-Phenyl-2-Pyrazolin-5-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499083 100 g 100 Gramm
11409093 500 g 500 Gramm
11419093 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499083 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11161.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one used as reagent for detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI -MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-1-Phenyl-2-Pyrazolin-5-on wird als Reagenz zum Nachweis von reduzierenden Kohlenhydraten durch ESI/MALDI -MS verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (3.3 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-25-8
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.203
MDL-Nummer MFCD00003138
InChI-Schlüssel QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
IUPAC-Name 5-Methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 191°C (17 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 609575
Merck Index 14,6713
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(3.3g/L).
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one