Learn More
3-Methyl-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485277
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15485277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32547.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112758-40-4 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112758-40-4
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD01313822
InChI-Schlüssel NWDMGTFNIOCVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, pubchem16065, acmc-1brby, 4-formyl-3-methylpyrazole
PubChem CID 2760056
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=O)C=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 97%