Learn More
3-Methyl-1-H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496338 1 g 1 Gramm
15406348 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59899.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 402-61-9 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid is a potent and selective D-amino acid oxidase (DAO) (also known as DAAO, DAMOX and OXDA) inhibitor that protects DAO cells from oxidative stress induced by D-Serine. 3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid specifically prevents formalin-induced tonic pain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylpyrazol-5-Carbonsäure ist ein starker und selektiver D-Aminosäure-Oxidase-(DAO)-Inhibitor (auch bekannt als DAAO, DAMOX und OXDA), der DAO-Zellen vor oxidativer Belastung durch D-Serin schützt. 3-Methylpyrazol-5-Carbonsäure verhindert gezielt formalininduzierte tonische Schmerzen.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-61-9
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.115
MDL-Nummer MFCD00462235
InChI-Schlüssel WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 236°C to 240°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%