Learn More
3-Methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361347 25 g 25 Gramm
11351347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01618.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1453-58-3 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1453-58-3
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00005240,MFCD08685900
InChI-Schlüssel XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15073
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1H-pyrazole
Dichte 1.02
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
Beilstein 1454
Synonym 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Formelmasse 82.11
Reinheit (%) 97%