Learn More
3-Methyl-2-(1-piperazinyl)-chinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11414850
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11414850
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50834.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348133-74-4
Summenformel C14H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 227.311
MDL-Nummer MFCD08061017
InChI-Schlüssel YUKANULGPVFVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-piperazin-1-yl quinoline, 3-methyl-2-1-piperazinyl quinoline, 3-methyl-2-piperazin-1-yl-quinoline, acmc-20an0s, 3-methyl-2-quinolyl piperazine, 3-methyl-2-piperazine-1-yl quinoline
PubChem CID 22636341
IUPAC-Name 3-Methyl-2-Piperazin-1-ylchinolin
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1N3CCNCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 227.31
Reinheit (%) 97%